Documentos Principais
ENA341294921
Enamine
(4-chlorophenyl)(2-methylcyclopropyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
232.15
Número MDL:
Iupac Name
(4-chlorophenyl)(2-methylcyclopropyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14ClN.ClH/c1-7-6-10(7)11(13)8-2-4-9(12)5-3-8;/h2-5,7,10-11H,6,13H2,1H3;1H
chave InChI
DIRIHGOVBFWJMM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90635
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90635
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)