Documentos Principais
ENA341294750
Enamine
5-bromo-6-chloropyridine-3-sulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
271.52
Número MDL:
pf
150-152
Iupac Name
5-bromo-6-chloro-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2O2S/c6-4-1-3(12(8,10)11)2-9-5(4)7/h1-2H,(H2,8,10,11)
chave InChI
XAWYSMUSUNJJKM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90117
Melting Point
150-152
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90117
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)