Documentos Principais
ENA341294649
Enamine
tert-butyl 4-(2-sulfamoylethyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
293.39
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-[2-(aminosulfonyl)ethyl]-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H23N3O4S/c1-11(2,3)18-10(15)14-6-4-13(5-7-14)8-9-19(12,16)17/h4-9H2,1-3H3,(H2,12,16,17)
chave InChI
ICBKYAZVWTXCMO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91969
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91969
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)