Documentos Principais
ENA341294646
Enamine
N'-amino-3,5-dimethylbenzene-1-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
199.68
Número MDL:
Iupac Name
3,5-dimethylbenzenecarbohydrazonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3.ClH/c1-6-3-7(2)5-8(4-6)9(10)12-11;/h3-5H,11H2,1-2H3,(H2,10,12);1H
chave InChI
GPNYWTGZIWHFGC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91935
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91935
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)