Documentos Principais
ENA341294492
Enamine
5-bromo-3-fluoro-2-methoxybenzene-1-sulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
284.11
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-bromo-3-fluoro-2-methoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO3S/c1-13-7-5(9)2-4(8)3-6(7)14(10,11)12/h2-3H,1H3,(H2,10,11,12)
chave InChI
ORXKCNHKUCAFNN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90062
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90062
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)