Documentos Principais
ENA341292951
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-(4-bromo-3-methylphenyl)carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
312.09
Número MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl 4-bromo-3-methylphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H9BrF3NO2/c1-6-4-7(2-3-8(6)11)15-9(16)17-5-10(12,13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,15,16)
chave InChI
BYUMTFVBLZLSDX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88302
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88302