Documentos Principais
ENA341291168
Enamine
4-(4-methoxyphenyl)benzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
209.25
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
101-103
Iupac Name
4'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H11NO/c1-16-14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-11(10-15)3-5-12/h2-9H,1H3
chave InChI
RINYLKSNGRLNCU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86160
Melting Point
101-103
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86160
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)