Documentos Principais
ENA336956417
Enamine
6-(4-methoxyphenoxy)pyridin-3-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
216.24
Número MDL:
Iupac Name
6-(4-methoxyphenoxy)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C12H12N2O2/c1-15-10-3-5-11(6-4-10)16-12-7-2-9(13)8-14-12/h2-8H,13H2,1H3
chave InChI
HJLNKGPHCMMHMO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85768
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85768
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)