Documentos Principais
ENA336955911
Enamine
3-{[(2,5-difluorophenyl)sulfanyl]methyl}benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
280.3
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-{[(2,5-difluorophenyl)sulfanyl]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H10F2O2S/c15-11-4-5-12(16)13(7-11)19-8-9-2-1-3-10(6-9)14(17)18/h1-7H,8H2,(H,17,18)
chave InChI
RWVVSLYNWJZWFZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84584
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84584
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)