Documentos Principais
ENA333557645
Enamine
1-(6-methylpyridazin-3-yl)piperidin-3-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.26
Número MDL:
Iupac Name
1-(6-methyl-3-pyridazinyl)-3-piperidinylamine
Inchi Code
1S/C10H16N4/c1-8-4-5-10(13-12-8)14-6-2-3-9(11)7-14/h4-5,9H,2-3,6-7,11H2,1H3
chave InChI
ZYRVMLGTGBLTSL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70890
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70890
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)