Documentos Principais
ENA333557509
Enamine
N-cyclopropyl-N-methylsulfamoyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
169.63
Número MDL:
Iupac Name
cyclopropyl(methyl)sulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C4H8ClNO2S/c1-6(4-2-3-4)9(5,7)8/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
RUNYZAPPVYTBFW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81521
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81521
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)