Documentos Principais
ENA333557449
Enamine
6-methylheptane-2,5-dione
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
142.2
Número MDL:
Iupac Name
6-methyl-2,5-heptanedione
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-6(2)8(10)5-4-7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
GQOZVBVPTAONFU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81026
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81026
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)