Documentos Principais
ENA333557198
Enamine
3,3-dimethyl-6-phenylpiperazine-2,5-dione
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
218.26
Número MDL:
Iupac Name
3,3-dimethyl-6-phenyl-2,5-piperazinedione
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-12(2)11(16)13-9(10(15)14-12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)
chave InChI
SRAOVZJNDPAQAN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81862
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81862
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)