Documentos Principais
ENA333557174
Enamine
1-phenyl-2-(trifluoromethoxy)ethan-1-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
206.16
Número MDL:
Iupac Name
1-phenyl-2-(trifluoromethoxy)ethanol
Inchi Code
1S/C9H9F3O2/c10-9(11,12)14-6-8(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,13H,6H2
chave InChI
KBEAWYBOFPLQSZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81834
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81834
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)