Documentos Principais
ENA333557047
Enamine
2-ethyloxan-4-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
129.2
Número MDL:
Iupac Name
2-ethyltetrahydro-2H-pyran-4-amine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-2-7-5-6(8)3-4-9-7/h6-7H,2-5,8H2,1H3
chave InChI
UXZVPCXTWGZXHH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76951
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76951
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)