Documentos Principais
ENA332673240
Enamine
2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
151.23
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-amine
Inchi Code
1S/C8H9NS/c9-7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-4,7H,5,9H2
chave InChI
DNIHSQRMUDUEQZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80507
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80507
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)