Documentos Principais
ENA332673029
Enamine
7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-4-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
166.2
Número MDL:
Iupac Name
7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-4-quinolinylamine
Inchi Code
1S/C9H11FN2/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-2,5,8,12H,3-4,11H2
chave InChI
BDIIIYWBLXIJNO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80442
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80442
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)