Documentos Principais
ENA332672709
Enamine
1-benzyl-N-methylpiperidin-3-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
204.32
Número MDL:
Iupac Name
1-benzyl-N-methyl-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c1-14-13-8-5-9-15(11-13)10-12-6-3-2-4-7-12/h2-4,6-7,13-14H,5,8-11H2,1H3
chave InChI
XYFAEHZVQWTOPH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45374
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45374
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)