Documentos Principais
ENA332672555
Enamine
propyl 4-methylpentanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
158.24
Número MDL:
Iupac Name
propyl 4-methylpentanoate
Inchi Code
1S/C9H18O2/c1-4-7-11-9(10)6-5-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
SDINNSBZSSQXBH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79858
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79858
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)