Documentos Principais
ENA332672534
Enamine
7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
229.07
Número MDL:
Iupac Name
7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c10-7-2-3-8-9(6-7)12-5-1-4-11-8/h2-3,6H,1,4-5H2
chave InChI
AZCHNKNSOZJHSH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39342
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39342
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)