Documentos Principais
ENA332671920
Enamine
5-methyl-4-(methylsulfanyl)furan-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
172.2
Número MDL:
Iupac Name
5-methyl-4-(methylsulfanyl)-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C7H8O3S/c1-4-6(11-2)3-5(10-4)7(8)9/h3H,1-2H3,(H,8,9)
chave InChI
RPAKSZZUOAUZRS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76909
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76909
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)