Documentos Principais
ENA321766242
Enamine
1-(2-methoxyphenyl)cyclobutan-1-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
177.25
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-methoxyphenyl)cyclobutanamine
Inchi Code
1S/C11H15NO/c1-13-10-6-3-2-5-9(10)11(12)7-4-8-11/h2-3,5-6H,4,7-8,12H2,1H3
chave InChI
MTKYHNPVVIXYDW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79358
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79358
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)