Documentos Principais
ENA321766000
Enamine
2-(tert-butoxy)aniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
165.24
Número MDL:
Iupac Name
2-tert-butoxyaniline
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-10(2,3)12-9-7-5-4-6-8(9)11/h4-7H,11H2,1-3H3
chave InChI
OPLRGDWRAZQGQZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78719
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78719
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)