Documentos Principais
ENA321764734
Enamine
4-chloro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
225.6
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C8H7ClF3NO/c9-5-1-2-6(13)7(3-5)14-4-8(10,11)12/h1-3H,4,13H2
chave InChI
KLRUDTNBNBHCES-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75947
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75947
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)