Documentos Principais
ENA321764385
Enamine
3-(thiolan-2-yl)pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
165.26
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-tetrahydro-2-thienylpyridine
Inchi Code
1S/C9H11NS/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2
chave InChI
UNDZTSGXNXEERW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76170
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76170
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)