Documentos Principais
ENA321763629
Enamine
1-amino-3-ethylpentan-2-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
131.22
Número MDL:
Iupac Name
1-amino-3-ethyl-2-pentanol
Inchi Code
1S/C7H17NO/c1-3-6(4-2)7(9)5-8/h6-7,9H,3-5,8H2,1-2H3
chave InChI
NGNXQZFLANJCHW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74515
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74515
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)