Documentos Principais
ENA321763305
Enamine
2-[(2,2-difluoroethyl)sulfanyl]ethan-1-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
141.18
Número MDL:
Iupac Name
2-[(2,2-difluoroethyl)sulfanyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C4H9F2NS/c5-4(6)3-8-2-1-7/h4H,1-3,7H2
chave InChI
CNFMEGGPIZMBGP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74923
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74923
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)