Documentos Principais
ENA321763243
Enamine
4-[(5-cyanopyridin-2-yl)oxy]benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
240.22
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-[(5-cyano-2-pyridinyl)oxy]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H8N2O3/c14-7-9-1-6-12(15-8-9)18-11-4-2-10(3-5-11)13(16)17/h1-6,8H,(H,16,17)
chave InChI
IVUDWMJNAPABOO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74809
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74809
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)