Documentos Principais
ENA321763007
Enamine
cyclopentyl 4-aminobutanoate hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
207.7
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
cyclopentyl 4-aminobutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c10-7-3-6-9(11)12-8-4-1-2-5-8;/h8H,1-7,10H2;1H
chave InChI
VETJGZRAAHEEQE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74510
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74510
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)