Documentos Principais
ENA321762261
Enamine
3-ethylpentan-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
115.22
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-ethyl-1-methylbutylamine
Inchi Code
1S/C7H17N/c1-4-7(5-2)6(3)8/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3
chave InChI
AFEDQQKVLBHDNO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73113
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)