Documentos Principais
ENA321762235
Enamine
4-[(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methoxy]phenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
206.2
Número MDL:
Iupac Name
4-[(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methoxy]phenol
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c1-7-11-10(15-12-7)6-14-9-4-2-8(13)3-5-9/h2-5,13H,6H2,1H3
chave InChI
KUCQDMAPNILRJC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72685
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72685
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)