Documentos Principais
ENA321762009
Enamine
(5-chloro-2-methoxyphenyl)methanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
171.63
Número MDL:
Iupac Name
(5-chloro-2-methoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10ClNO/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-4H,5,10H2,1H3
chave InChI
GIGGUFCYUVFLJZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58087
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58087
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)