Documentos Principais
ENA313839582
Enamine
phenyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
181.19
Número MDL:
pf
78-79
Iupac Name
phenyl 2-hydroxyethylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c11-7-6-10-9(12)13-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,11H,6-7H2,(H,10,12)
chave InChI
ZGXHYTYJUGGTMG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72577
Melting Point
78-79
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72577
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)