Documentos Principais
ENA313839348
Enamine
[1-(2,2-dimethylmorpholin-4-yl)cyclohexyl]methanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
226.36
Número MDL:
Iupac Name
[1-(2,2-dimethyl-4-morpholinyl)cyclohexyl]methanamine
Inchi Code
1S/C13H26N2O/c1-12(2)11-15(8-9-16-12)13(10-14)6-4-3-5-7-13/h3-11,14H2,1-2H3
chave InChI
KVLPXLXCRNCEKC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73043
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73043
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)