Documentos Principais
ENA313839101
Enamine
[4-(4-nitrophenoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
280.71
Número MDL:
pf
210-211
Iupac Name
[4-(4-nitrophenoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H12N2O3.ClH/c14-9-10-1-5-12(6-2-10)18-13-7-3-11(4-8-13)15(16)17;/h1-8H,9,14H2;1H
chave InChI
CVZIPVRMOFWHSI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73486
Melting Point
210-211
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73486
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)