Documentos Principais
ENA311760823
Enamine
ethyl 4-(cyanomethoxy)benzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
205.21
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4-(cyanomethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-2-14-11(13)9-3-5-10(6-4-9)15-8-7-12/h3-6H,2,8H2,1H3
chave InChI
OPECUFOYIBBNNV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72481
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72481
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)