Documentos Principais
ENA311760695
Enamine
N1-butyl-N1-methylbenzene-1,4-diamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
178.28
Número MDL:
Iupac Name
N~1~-butyl-N~1~-methyl-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C11H18N2/c1-3-4-9-13(2)11-7-5-10(12)6-8-11/h5-8H,3-4,9,12H2,1-2H3
chave InChI
YEMIAPOPTRUFTL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72244
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72244
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)