Documentos Principais
ENA311759811
Enamine
1-methoxy-2-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
162.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-methoxy-2-(2-propynyloxy)benzene
Inchi Code
1S/C10H10O2/c1-3-8-12-10-7-5-4-6-9(10)11-2/h1,4-7H,8H2,2H3
chave InChI
ULDZDSQQHOLKDH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71354
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71354
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)