Documentos Principais
ENA311759605
Enamine
4-(cyclohexylamino)phenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.27
Número MDL:
Iupac Name
4-(cyclohexylamino)phenol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h6-10,13-14H,1-5H2
chave InChI
ZWNKVPHOSQGNRP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70659
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70659
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)