Documentos Principais
ENA311759455
Enamine
2-cyclopentylacetaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
112.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
cyclopentylacetaldehyde
Inchi Code
1S/C7H12O/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h6-7H,1-5H2
chave InChI
CEUXIAUEIGSQSZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70446
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)