Documentos Principais
ENA311759033
Enamine
2-[(1-methoxypropan-2-yl)amino]acetic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
183.63
Número MDL:
Iupac Name
[(2-methoxy-1-methylethyl)amino]acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO3.ClH/c1-5(4-10-2)7-3-6(8)9;/h5,7H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9);1H
chave InChI
SIWLIRBDJFNMRQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70264
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70264
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)