Documentos Principais
ENA308584579
Enamine
6-bromo-N-methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-4-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
258.18
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-N-methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-4-amine
Inchi Code
1S/C10H12BrNS/c1-12-9-4-5-13-10-3-2-7(11)6-8(9)10/h2-3,6,9,12H,4-5H2,1H3
chave InChI
ADMWZOCUPSQHDJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69332
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69332
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)