Documentos Principais
ENA308584414
Enamine
isoquinolin-7-ol hydrobromide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
226.07
Número MDL:
Iupac Name
7-isoquinolinol hydrobromide
Inchi Code
1S/C9H7NO.BrH/c11-9-2-1-7-3-4-10-6-8(7)5-9;/h1-6,11H;1H
chave InChI
MTTONOWNGHQVGR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69437
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69437
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)