Documentos Principais
ENA308583984
Enamine
3-(5-fluoro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)phenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
228.23
Número MDL:
Iupac Name
3-(5-fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C13H9FN2O/c14-9-4-5-11-12(7-9)16-13(15-11)8-2-1-3-10(17)6-8/h1-7,17H,(H,15,16)
chave InChI
VKOVNYHIWBEFTN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68821
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68821
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)