Documentos Principais
ENA308583966
Enamine
2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
195.22
Número MDL:
pf
156-157
Iupac Name
2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-13-8-4-3-7(6-10(11)12)5-9(8)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3,(H2,11,12)
chave InChI
CUWOZWFDSYIYHL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68800
Melting Point
156-157
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68800
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)