Documentos Principais
ENA308583681
Enamine
5-[(4-hydroxyphenyl)methyl]imidazolidine-2,4-dione
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
206.2
Número MDL:
pf
260-262
Iupac Name
5-(4-hydroxybenzyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c13-7-3-1-6(2-4-7)5-8-9(14)12-10(15)11-8/h1-4,13-14H,5H2,(H2,11,12,15)
chave InChI
HNHTYIXGSQALCS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68338
Melting Point
260-262
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68338
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)