Documentos Principais
ENA308583492
Enamine
4-(1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)aniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
209.3
Número MDL:
Iupac Name
4-(1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H7N3S2/c9-6-1-3-7(4-2-6)13-8-11-10-5-12-8/h1-5H,9H2
chave InChI
XQYYWSFSSCBHGH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58293
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58293
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)