Documentos Principais
ENA300792001
Enamine
2-[(2-bromo-4-fluorophenoxy)methyl]quinoline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
332.17
Número MDL:
Iupac Name
2-[(2-bromo-4-fluorophenoxy)methyl]quinoline
Inchi Code
1S/C16H11BrFNO/c17-14-9-12(18)6-8-16(14)20-10-13-7-5-11-3-1-2-4-15(11)19-13/h1-9H,10H2
chave InChI
ZCYQBFSXVIWNQK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67642
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67642
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)