Documentos Principais
ENA300791577
Enamine
(3-{2-[(2-methoxyethyl)(methyl)amino]ethoxy}phenyl)methanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
238.33
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(3-(aminomethyl)phenoxy)-N-(2-methoxyethyl)-N-methylethanamine
Inchi Code
1S/C13H22N2O2/c1-15(6-8-16-2)7-9-17-13-5-3-4-12(10-13)11-14/h3-5,10H,6-9,11,14H2,1-2H3
chave InChI
IAKJCITZTMGIJX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67103
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67103
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)