Documentos Principais
ENA296275158
Enamine
1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]butan-1-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
217.23
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]butylamine
Inchi Code
1S/C11H14F3N/c1-2-4-10(15)8-5-3-6-9(7-8)11(12,13)14/h3,5-7,10H,2,4,15H2,1H3
chave InChI
ZVSDXABGZDMDIE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65239
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65239
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)